Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Forprogrammerede metoder på USB Memory Stick
Type:
USB Memory Stick
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Forprogrammerede metoder på USB Memory Stick med over 260 forprogrammerede metoder til Orion™ , CHEMetrics og Merck reagenskemi på Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis og Orion™ AquaMate 7000 Vis spektrofotometre. Forprogrammerede metoder kan tilføjes, fjernes eller ændres på Orion™ AquaMate spektrofotometre til enhver tid.
- Kompatibel med AquaMate 8000 UV-Vis og AquaMate 7000 Vis spektrofotometre.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | USB Memory Stick |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate spektrofotometre |
| Inkluderer | Over 260 forprogrammerede metoder, der er kompatible med flere førende mærker af reagenser |