Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Celleholdere
Artikelnummer. 14875061
Skift visning
Type:
1-positions celleholder
3-positions celleholder
6-positions celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
14875061 1-positions celleholder Hver
14855061 3-positions celleholder Hver
14885061 6-positions celleholder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 14875061 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AQ001C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1390.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.23 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse celleholdere med 1-position, 3-position og 6-position karruseller til forskellige størrelser af runde, firkantede eller rektangulære hætteglas.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Hætteglasholder karruseller/tårne med AquaMate 8000 UV-Vis og AquaMate 7000 Vis spektrofotometre. Vælg mellem 1-positions, 3-positions og 6-positions karruseller med holdere til 13-24 mm runde hætteglas, 10 mm firkantede hætteglas, 20-50 mm rektangulære hætteglas eller 100 mm rektangulære hætteglas.
  • De AquaMate 8000 UV-Vis spektrofotometer inkluderer alle tre celleholdere. De AquaMate 7000 Vis spektrofotometer inkluderer 3-positions celleholderen, og yderligere celleholdere skal købes separat.
  • De AquaMate 3-positions celleholder, kat. Ingen. AQ003C, inkluderer en justerbar holder til 13 mm til 25 mm runde hætteglas, en holder til 20 eller 50 mm rektangulære hætteglas og en holder til 10 mm firkantede hætteglas.
  • De AquaMate 6-positions celleholder, kat. Ingen. AQ006C, er ideel til flerprøvemålinger i 10 mm firkantede hætteglas. Med én position reserveret til en blank, tillader 6-positions celleholderen automatiseret analyse af op til fem prøver.
  • De AquaMate 1-positions celleholder, kat. Ingen. AQ001C, kan rumme et enkelt 10 mm kvadratisk hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 1-positions celleholder
Til brug med (udstyr) AquaMate 8000 UV-Vis og AquaMate 7000 Vis spektrofotometre
Holder 10 mm firkantet hætteglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.