Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Celleholdere
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Hætteglasholder karruseller/tårne med AquaMate 8000 UV-Vis og AquaMate 7000 Vis spektrofotometre. Vælg mellem 1-positions, 3-positions og 6-positions karruseller med holdere til 13-24 mm runde hætteglas, 10 mm firkantede hætteglas, 20-50 mm rektangulære hætteglas eller 100 mm rektangulære hætteglas.
- De AquaMate 8000 UV-Vis spektrofotometer inkluderer alle tre celleholdere. De AquaMate 7000 Vis spektrofotometer inkluderer 3-positions celleholderen, og yderligere celleholdere skal købes separat.
- De AquaMate 3-positions celleholder, kat. Ingen. AQ003C, inkluderer en justerbar holder til 13 mm til 25 mm runde hætteglas, en holder til 20 eller 50 mm rektangulære hætteglas og en holder til 10 mm firkantede hætteglas.
- De AquaMate 6-positions celleholder, kat. Ingen. AQ006C, er ideel til flerprøvemålinger i 10 mm firkantede hætteglas. Med én position reserveret til en blank, tillader 6-positions celleholderen automatiseret analyse af op til fem prøver.
- De AquaMate 1-positions celleholder, kat. Ingen. AQ001C, kan rumme et enkelt 10 mm kvadratisk hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 3-positions celleholder |
| Til brug med (udstyr) | AquaMate 8000 UV-Vis og AquaMate 7000 Vis spektrofotometre |
| Holder | 13 mm til 25 mm runde hætteglas, 20 eller 50 mm rektangulære hætteglas, 10 mm firkantede hætteglas |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.