Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Artikelnummer. p-4532107
Type:
Ammoniak
COD High Range
COD lavt område
COD mellemklasse
Fluorid
Fosfat
Mangan
Nitrat
Nitrogen, i alt
TORSK
pH-værdi
Rækkevidde:
0 til 15.000 mg/L O2
0 til 150 mg/L O2
0 til 1500 mg/L O2
0 til 15000mg/L O2
0 til 1500mg/L O2
0,01 til 0,7 mg/L Mn
0,02 til 1,1 mg/LP
0,02 til 1,6 mg/LP
0,02 til 2,5 mg/LN
0,05 til 2 mg/LF
0,06 til 5 mg/L PO4
0,5 til 25 mg/LN
1 til 30 mg/LN
1 til 50 mg/LN
5 til 150 mg/LN
6,5 til 8,4 pH
Pakningsstørrelse:
25 tests
Hver
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11742218
Brand: Thermo Scientific™ AC2009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør kolorimetriske test, herunder fluorid, COD, total nitrogen og total fosfat ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flydende reagenser, fordøjelses- og reaktionsrør.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AQUAfast fluorid SPADNS flydende reagens, 50 tests
EPA-godkendte metoder Drikkevand: Standardmetoder 4500-F- D / ATP EPA-godkendt Orion-metode AC2009; Spildevand: Standardmetoder 4500-F- D-1997 / ATP EPA-godkendt Orion-metode AC2009
Format Væske
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Inkluderer Kit: SPADNS-reagensopløsning, fluoridstandard, sprøjter
Mængde 50 prøver
Rækkevidde 0,05 til 2 mg/LF
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode SPADNS
Type Fluorid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AQUAfast II SPADNS w/ Arsenite for Fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid, sodium arsenite
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.