Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Artikelnummer. 15199192
Skift visning
Type:
Ammoniak
COD High Range
COD lavt område
COD mellemklasse
Fluorid
Fosfat
Mangan
Nitrat
Nitrogen, i alt
TORSK
pH-værdi
Rækkevidde:
0 til 15.000 mg/L O2
0 til 150 mg/L O2
0 til 1500 mg/L O2
0,01 til 0,7 mg/L Mn
0,02 til 1,1 mg/L P
0,02 til 1,6 mg/L P
0,02 til 2,5 mg/L N
0,05 til 2 mg/L F
0,06 til 5 mg/L PO4
0,5 til 25 mg/L N
1 til 30 mg/L N
1 til 50 mg/L N
5 til 150 mg/L N
6,5 til 8,4 pH
Pakningsstørrelse:
25 tests
Hver
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde Pakningsstørrelse
15199192 Nitrogen, i alt 5 til 150 mg/L N Pakke med 50
11742218 Fluorid 0,05 til 2 mg/L F Pakke med 50
11757757 pH-værdi 6,5 til 8,4 pH Pakke med 2
15169192 Mangan 0,01 til 0,7 mg/L Mn Pakke med 100
15189192 Nitrogen, i alt 0,5 til 25 mg/L N Pakke med 50
15109202 Fosfat 0,02 til 1,1 mg/L P Pakke med 50
15119202 Fosfat 0,02 til 1,6 mg/L P Pakke med 50
15179192 Nitrat 1 til 30 mg/L N Pakke med 50
15129192 Ammoniak 1 til 50 mg/L N Pakke med 50
15199182 Ammoniak 0,02 til 2,5 mg/L N Pakke med 50
15129202 Fosfat 0,06 til 5 mg/L PO4 Pakke med 50
11722188 TORSK 0 til 1500 mg/L O2 25 tests
11742188 TORSK 0 til 15.000 mg/L O2 Pakke med 25
11762188 TORSK 0 til 150 mg/L O2 25 tests
15904012 COD High Range 0 til 15.000 mg/L O2 Hver
15914012 COD lavt område 0 til 150 mg/L O2 Hver
15924012 COD mellemklasse 0 til 1500 mg/L O2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15199192 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ACD007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1275.82 DKK / Pakke med 50
    Spare 69.18 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Udfør kolorimetriske test, herunder fluorid, COD, total nitrogen og total fosfat ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flydende reagenser, fordøjelses- og reaktionsrør.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AQUAfast totale nitrogen HR-fordøjelsesrør
Format Fordøjelsesrør
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer Sæt med 5: 50 TN-hydroxid HR-fordøjelsesrør, 50 persulfat-reagens-pulverpakker, 50 TN-reagens A-pulverpakker, 50 TN-reagens B-pulverpakker, 50 TN-syre LR/HR-reaktionsrør
Mængde 50 rør
Rækkevidde 5 til 150 mg/L N
Anbefalet tilbehør AQUAfast COD165 termoaktor (kat. nr. COD165)
Testmetode Persulfatfordøjelse
Type Nitrogen, i alt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • total nitrogen hydroxide LR/HR tube
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.