Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | AQUAfast ammoniak HR reaktionsrør, 50 rør |
| EPA-godkendte metoder | Spildevand: Standardmetoder 4500-NH3 F-1997 |
| Format | Reaktionsrør |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter |
| Inkluderer | Sæt med 3: 50 ammoniak fortyndingsreagens HR reaktionsrør, 50 ammoniak salicylat pulverpakker, 50 ammoniak cyanurat pulver pakker |
| Mængde | 50 rør |
| Rækkevidde | 1 til 50 mg/LN |
| Testmetode | Salicylat |
| Type | Ammoniak |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonia Cyanurate Powder Pack, 5 ml
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.