Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Artikelnummer. 15109202
Type:
Ammoniak
COD High Range
COD lavt område
COD mellemklasse
Fluorid
Fosfat
Mangan
Nitrat
Nitrogen, i alt
TORSK
pH-værdi
Rækkevidde:
0 til 15.000 mg/L O2
0 til 150 mg/L O2
0 til 1500 mg/L O2
0 til 15000mg/L O2
0 til 1500mg/L O2
0,01 til 0,7 mg/L Mn
0,02 til 1,1 mg/LP
0,02 til 1,6 mg/LP
0,02 til 2,5 mg/LN
0,05 til 2 mg/LF
0,06 til 5 mg/L PO4
0,5 til 25 mg/LN
1 til 30 mg/LN
1 til 50 mg/LN
5 til 150 mg/LN
6,5 til 8,4 pH
Pakningsstørrelse:
25 tests
Hver
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15109202
Brand: Thermo Scientific™ ACD095
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør kolorimetriske test, herunder fluorid, COD, total nitrogen og total fosfat ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flydende reagenser, fordøjelses- og reaktionsrør.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AQUAfast fosfat (total) fordøjelsesrør, 50 stk
EPA-godkendte metoder Spildevand: Standardmetoder 4500-P E-1999
Format Fordøjelsesrør
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer Sæt med 4: 50 fosfatsyrereagens-fordøjelsesrør, 50 kaliumpersulfat-pulverpakker, 1,54N natriumhydroxidopløsning, 50 fosfatreagenspulverpakker
Mængde 50 rør
Rækkevidde 0,02 til 1,1 mg/LP
Anbefalet tilbehør AQUAfast COD165 termoaktor (kat. nr. COD165)
Testmetode Persulfatfordøjelse, ascorbinsyre
Type Fosfat
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: dipotassium disulphate, potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.