Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Artikelnummer. 11757757
Type:
Ammoniak
COD High Range
COD lavt område
COD mellemklasse
Fluorid
Fosfat
Mangan
Nitrat
Nitrogen, i alt
TORSK
pH
Rækkevidde:
0 til 15.000 mg/L O2
0 til 150 mg/L O2
0 til 1500 mg/L O2
0 til 15000mg/L O2
0 til 1500mg/L O2
0,01 til 0,7 mg/L Mn
0,02 til 1,1 mg/LP
0,02 til 1,6 mg/LP
0,02 til 2,5 mg/LN
0,05 til 2 mg/LF
0,06 til 5 mg/L PO4
0,5 til 25 mg/LN
1 til 30 mg/LN
1 til 50 mg/LN
5 til 150 mg/LN
6,5 til 8,4 pH
Pakningsstørrelse:
25 tests
Hver
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11757757
Brand: Thermo Scientific™ AC3001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør kolorimetriske test, herunder fluorid, COD, total nitrogen og total fosfat ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flydende reagenser, fordøjelses- og reaktionsrør.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AQUAfast pH flydende dråbereagens, 30 tests
Format Væske
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Inkluderer Phenol rød opløsning
Mængde 30 prøver
Rækkevidde 6,5 til 8,4 pH
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode Fenolrød
Type pH
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.