Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/fordøjelsesrør og flydende reagenser
Artikelnummer. 11742188
Skift visning
Type:
Ammoniak
COD High Range
COD lavt område
COD mellemklasse
Fluorid
Fosfat
Mangan
Nitrat
Nitrogen, i alt
TORSK
pH-værdi
Rækkevidde:
0 til 15.000 mg/L O2
0 til 150 mg/L O2
0 til 1500 mg/L O2
0 til 15000mg/L O2
0 til 1500mg/L O2
0,01 til 0,7 mg/L Mn
0,02 til 1,1 mg/LP
0,02 til 1,6 mg/LP
0,02 til 2,5 mg/LN
0,05 til 2 mg/LF
0,06 til 5 mg/L PO4
0,5 til 25 mg/LN
1 til 30 mg/LN
1 til 50 mg/LN
5 til 150 mg/LN
6,5 til 8,4 pH
Pakningsstørrelse:
25 tests
Hver
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde unitSize
11742188 TORSK 0 til 15000mg/L O2 Pakke med 25
11742218 Fluorid 0,05 til 2 mg/LF Pakke med 50
11757757 pH-værdi 6,5 til 8,4 pH Pakke med 2
15169192 Mangan 0,01 til 0,7 mg/L Mn Pakke med 100
15189192 Nitrogen, i alt 0,5 til 25 mg/LN Pakke med 50
15199192 Nitrogen, i alt 5 til 150 mg/LN Pakke med 50
15109202 Fosfat 0,02 til 1,1 mg/LP Pakke med 50
15119202 Fosfat 0,02 til 1,6 mg/LP Pakke med 50
15179192 Nitrat 1 til 30 mg/LN Pakke med 50
15129192 Ammoniak 1 til 50 mg/LN Pakke med 50
15199182 Ammoniak 0,02 til 2,5 mg/LN Pakke med 50
15129202 Fosfat 0,06 til 5 mg/L PO4 Pakke med 50
11722188 TORSK 0 til 1500mg/L O2 25 tests
11762188 TORSK 0 til 150 mg/L O2 25 tests
15904012 COD High Range 0 til 15.000 mg/L O2 Hver
15914012 COD lavt område 0 til 150 mg/L O2 Hver
15924012 COD mellemklasse 0 til 1500 mg/L O2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11742188 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CODHP0
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør kolorimetriske test, herunder fluorid, COD, total nitrogen og total fosfat ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flydende reagenser, fordøjelses- og reaktionsrør.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fordøjelsesrør, reaktionsrør og flydende reagenser med Orion™ AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Fordøjelses- og reaktionsrør indeholder den præcise mængde reagens, er lavet af specielt optisk glas og passer til Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Fordøjelsesrør måler COD, total nitrogen og total fosfat. Reaktionsrør måler ammoniak, nitrat og fosfat. Flydende reagenser blandes hurtigt og nemt i opløsning og måler fluor (SPADN), hydrazin og pH.
Ændringer i næringsstofniveauer kan ændre den følsomme balance i økosystemer og forurene drikkevandet. Rørtest gør det nemt at bestemme koncentrationer af arter i prøver.
Fordøjelsesglastest og reaktionsrørstest er forprogrammeret i Orion AQ3700-måleren. Nogle af de anførte tests har kun flydende komponenter, som vores AC2009 SPADNS-test for fluor, og nogle har væske- og pulver- eller væske- og tabletreagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AQUAfast COD 0-15000 ppm fordøjelsesglas, 25 stk
Format Fordøjelsesrør
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Inkluderer 25 Dichromat/H2SO4-fordøjelsesrør
Mængde 25 rør
Rækkevidde 0 til 15000mg/L O2
Anbefalet tilbehør AQUAfast COD165 termoaktor (kat. nr. COD165)
Testmetode Dichromat/H2SO4
Type TORSK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.