Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Artikelnummer. 11792208
Skift visning
Type:
Aluminium
Ammoniak
Chlorid
Fosfat
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
Rækkevidde:
0,04 til 0,25 mg/l Al
0,08 til 1 mg/LN
0,2 til 1,5 mg/LN
0,2 til 3 mg/LN
0,2 til 3 mg/LS
0,2 til 5 mg/l O3
0,2 til 6 mg/L Fe
0,3 til 3 mg/L Zn
0,3 til 8 mg/L PO4
0,4 til 5 mg/l Cl2
0,5 til 10 mg/L SiO2
0,5 til 12 mg/l Cu
0,5 til 7 mg/lN
0,8 til 11 mg/L ClO2
1,0 til 7,5 mg/LN
1,5 til 14 mg/lN
10 til 100 mg/L SO4
2 til 30 mg/L Mn
2,5 til 40 mg/L Cl-
5 til 50 mg/L NO3
Metode:
Bariumsulfat-Turbiditet
Bathocuproin
Cadmium reduktion
DPD
Diazotering (Azo)
Direkte Nesslerisering
Eriochrome Cyanin R
Ferri-thiocyanid
Heteropoly blå
Methylen blå
Periodat
Phenanthrolin
Salicylat
Stannochlorid
Zinkon
Pakningsstørrelse:
30 tests
Pakke med 30
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde Metode Pakningsstørrelse
11792208 Sulfat 10 til 100 mg/L SO4 Bariumsulfat-Turbiditet 30 tests
11792188 Nitrat 0,2 til 1,5 mg/LN Cadmium reduktion 30 tests
11702198 Nitrat 1,0 til 7,5 mg/LN Cadmium reduktion 30 tests
11722198 Nitrat 5 til 50 mg/L NO3 Cadmium reduktion 30 tests
11752198 Ammoniak 0,2 til 3 mg/LN Salicylat 30 tests
11762198 Ammoniak 1,5 til 14 mg/lN Direkte Nesslerisering 30 tests
11772198 Ammoniak 0,5 til 7 mg/lN Direkte Nesslerisering Pakke med 30
11782198 Sulfid 0,2 til 3 mg/LS Methylen blå 30 tests
11792198 Chlorid 2,5 til 40 mg/L Cl- Ferri-thiocyanid 30 tests
11702208 Aluminium 0,04 til 0,25 mg/l Al Eriochrome Cyanin R 30 tests
11712208 Kobber 0,5 til 12 mg/l Cu Bathocuproin 30 tests
11722208 Nitrit 0,08 til 1 mg/LN Diazotering (Azo) 30 tests
11732208 Ozon 0,2 til 5 mg/l O3 DPD 30 tests
11742208 Mangan 2 til 30 mg/L Mn Periodat 30 tests
11752208 Silica 0,5 til 10 mg/L SiO2 Heteropoly blå 30 tests
11762208 Zink 0,3 til 3 mg/L Zn Zinkon 30 tests
11772208 Klor 0,4 til 5 mg/l Cl2 DPD 30 tests
11782208 Jern 0,2 til 6 mg/L Fe Phenanthrolin 30 tests
11702218 Fosfat 0,3 til 8 mg/L PO4 Stannochlorid 30 tests
11712218 Klordioxid 0,8 til 11 mg/L ClO2 DPD 30 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11792208 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC4082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    579.72 DKK / 30 tests
    Spare 30.28 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Minimer risikoen for ukorrekt måling og kontaminering med disse kemi-reagenser, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas.
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
  • Antal prøve: 30
  • Konsistens og reproducerbarhed forbedres med AQUAfast ampuller og en AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerer målefejl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sulfat
Test reagensformater Ampul
Til brug med (udstyr) Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter
Oversigt AQUAfast sulfat Auto-ID ampuller, 30 stk
Inkluderer 30 Auto-ID Ampuller
Metode Bariumsulfat-Turbiditet
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast Nul hætteglas Auto-Test Sæt (Kat. Nr. AQ4ZER)
Rækkevidde 10 til 100 mg/L SO4
EPA-godkendte metoder Drikkevand: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO42-E; Spildevand: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO42- E
Mængde 30 ampuller
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.