Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Artikelnummer. 11792198
Type:
Aluminium
Ammoniak
Ammonium
Chlorid
Fosfat
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
Rækkevidde:
0,04 til 0,25 mg/l Al
0,08 til 1 mg/LN
0,2 til 1,5 mg/LN
0,2 til 3 mg/LN
0,2 til 3 mg/LS
0,2 til 5 mg/l O3
0,2 til 6 mg/L Fe
0,3 til 3 mg/L Zn
0,3 til 8 mg/L PO4
0,4 til 5 mg/l Cl2
0,5 til 10 mg/L SiO2
0,5 til 12 mg/l Cu
0,5 til 7 mg/lN
0,8 til 11 mg/L ClO2
1,0 til 7,5 mg/LN
1,5 til 14 mg/lN
10 til 100 mg/L SO4
2 til 30 mg/L Mn
2,5 til 40 mg/L Cl-
5 til 50 mg/L NO3
Metode:
Bariumsulfat-Turbiditet
Bathocuproin
Cadmium reduktion
DPD
Diazotering (Azo)
Direkte Nesslerisering
Eriochrome Cyanine R
Ferri-thiocyanid
Heteropoly blå
Methylen blå
Periodat
Phenanthrolin
Salicylat
Stannochlorid
Zinkon
Pakningsstørrelse:
30 tests
Pakke med 30
Artikelnummer. 11792198
Brand: Thermo Scientific™ AC4017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimer risikoen for ukorrekt måling og kontaminering med disse kemi-reagenser, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas.
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
  • Antal prøve: 30
  • Konsistens og reproducerbarhed forbedres med AQUAfast ampuller og en AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerer målefejl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Chlorid
Test reagensformater Ampul
Til brug med (udstyr) Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter
Oversigt AQUAfast chlorid Auto-ID ampuller, 30 stk
Inkluderer 30 Auto-ID Ampuller
Metode Ferri-thiocyanid
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast Nul hætteglas Auto-Test Sæt (Kat. Nr. AQ4ZER)
Rækkevidde 2,5 til 40 mg/L Cl-
EPA-godkendte metoder Spildevand: Standardmetoder 4500-Cl- E-1997
Mængde 30 ampuller
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.