Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Beskrivelse
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
- Antal prøve: 30
- Konsistens og reproducerbarhed forbedres med AQUAfast ampuller og en AQ4000 meter
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerer målefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sulfid |
| Test reagensformater | Ampul |
| Til brug med (udstyr) | Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter |
| Oversigt | AQUAfast sulfid (syreopløseligt) Auto-ID ampuller, 30 stk |
| Inkluderer | 30 Auto-ID Ampuller |
| Metode | Methylen blå |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast Nul hætteglas Auto-Test Sæt (Kat. Nr. AQ4ZER) |
| Rækkevidde | 0,2 til 3 mg/LS |
| EPA-godkendte metoder | Spildevand: Standardmetoder 4500-S 2 - D |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.