Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Minimer risikoen for ukorrekt måling og kontaminering med disse kemi-reagenser, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas.
Brand:  Thermo Scientific™ AC4060
790.86 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11752208
  • 794.81 DKK / 30 tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
  • Antal prøve: 30
  • Konsistens og reproducerbarhed forbedres med AQUAfast ampuller og en AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerer målefejl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Silica
Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter
30 Auto-ID Ampuller
Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
0,5 til 10 mg/L SiO2
30 ampuller
Ampul
AQUAfast silica Auto-ID ampuller, 30 stk
Heteropoly blå
AQUAfast Nul hætteglas Auto-Test Sæt (Kat. Nr. AQ4ZER)
Drikkevand: ASTM D859-05,-10 / Standardmetoder 4500-SiO2 D; Spildevand: ASTM D859-05
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.