Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Artikelnummer. 11732208
Type:
Aluminium
Ammoniak
Ammonium
Chlorid
Fosfat
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
Rækkevidde:
0,04 til 0,25 mg/l Al
0,08 til 1 mg/LN
0,2 til 1,5 mg/LN
0,2 til 3 mg/LN
0,2 til 3 mg/LS
0,2 til 5 mg/l O3
0,2 til 6 mg/L Fe
0,3 til 3 mg/L Zn
0,3 til 8 mg/L PO4
0,4 til 5 mg/l Cl2
0,5 til 10 mg/L SiO2
0,5 til 12 mg/l Cu
0,5 til 7 mg/lN
0,8 til 11 mg/L ClO2
1,0 til 7,5 mg/LN
1,5 til 14 mg/lN
10 til 100 mg/L SO4
2 til 30 mg/L Mn
2,5 til 40 mg/L Cl-
5 til 50 mg/L NO3
Metode:
Bariumsulfat-Turbiditet
Bathocuproin
Cadmium reduktion
DPD
Diazotering (Azo)
Direkte Nesslerisering
Eriochrome Cyanine R
Ferri-thiocyanid
Heteropoly blå
Methylen blå
Periodat
Phenanthrolin
Salicylat
Stannochlorid
Zinkon
Pakningsstørrelse:
30 tests
Pakke med 30
Artikelnummer. 11732208
Brand: Thermo Scientific™ AC4048
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimer risikoen for ukorrekt måling og kontaminering med disse kemi-reagenser, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas.
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
  • Antal prøve: 30
  • Konsistens og reproducerbarhed forbedres med AQUAfast ampuller og en AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerer målefejl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Ozon
Test reagensformater Ampul
Til brug med (udstyr) Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter
Oversigt AQUAfast ozon Auto-ID ampuller, 30 stk
Inkluderer 30 Auto-ID Ampuller
Metode DPD
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast Nul hætteglas Auto-Test Sæt (Kat. Nr. AQ4ZER)
Rækkevidde 0,2 til 5 mg/l O3
Mængde 30 ampuller
compliance-icons
Product Identifier
  • Ozone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetone
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.