Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser
Minimer risikoen for ukorrekt måling og kontaminering med disse kemi-reagenser, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas.
Brand:  Thermo Scientific™ AC4027
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11702208
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Minimer risikoen for forkert måling og forurening med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som er indeholdt i selvfyldende hætteglas. Brug disse reagenser med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter for at forenkle prøveforberedelse og test. Auto-test ampullerne indeholder en på forhånd afmålt mængde flydende reagens og fyldes nemt med den korrekte mængde prøve for enkel og hurtig blanding af prøve og reagens. Hver ampul indeholder en Auto-ID stregkode, der læses af AQ4000 kolorimeteret og bruges til automatisk at identificere testparameteren og initiere testen.
  • No. of test: 30
  • Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Aluminum
Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter
30 Auto-ID Ampoules
Colorimetric water and wastewater testing equipment
0.04 to 0.25 mg/L Al
30 Ampoules
Ampoule
AQUAfast aluminum Auto-ID ampoules, 30 pack
Eriochrome Cyanine R
AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER)
Wastewater: Standard Methods 3500-Al B-2001
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemi reagenser >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.