Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 15139192
Type:
Alkalinity
Aluminum
Ammoniak
Bromine Reagent Tablet
Chlorid
Chlorine, Sodium Chlorate
Cyanuric Acid
Fosfat
Hydrazine
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein Method
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH
Rækkevidde:
0,05 til 5 mg/L Cu
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 til 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 Tests
100 prøver
100 tabletter
30 prøver
50 Tests Each (free and total)
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15139192
Brand: Thermo Scientific™ AC3032T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and other colorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Metallphthalein Method
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Oversigt AQUAfast hardness (total) reagent tablets, Metallphthalein Method, 100 tests
Rækkevidde 2 to 50 mg/L
Mængde 100 Tests
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X100 AQUAFAST HARDNESS TABLET 2-50MG/L, 20-500MG/L
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: boric acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.