Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 15119192
Type:
Alkalinitet
Aluminium
Ammoniak
Bromreagenstablet
Chlorid
Cyanursyre
Fosfat
Hydrazin
Jern
Klor
Klor, natriumchlorat
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein-metoden
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH-værdi
Rækkevidde:
0,01 til 0,25 mg/l
0,01 til 0,3 mg/l Al
0,01 til 0,5 mg/lN
0,01 til 6 mg/l Cl2
0,02 til 1 mg/l Fe
0,02 til 1 mg/l Zn
0,02 til 1 mg/lN
0,02 til 11 mg/l ClO2
0,04 til 0,5 mg/lS
0,05 til 0,5 mg/l N2H4
0,05 til 0,5 mg/l O3
0,05 til 4 mg/l PO4
0,05 til 4 mg/l SiO2
0,05 til 5 mg/L Cu
0,1 til 13,5 mg/l
0,2 til 4 mg/l Mn
0,5 til 25 mg/l Cl-
1 til 40 mg/l
1 til 80 mg/l PO4
2 til 50 mg/l
5 til 100 mg/L SO4
5 til 200 mg/l
5 til 200 mg/l CaCO3
5 til 90 mg/l
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 prøver
100 tabletter
100 tests
30 prøver
50 prøver
50 tests hver (gratis og i alt)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 15119192
Brand: Thermo Scientific™ AC4P27
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and other colorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Aluminium
Test reagensformater Powder
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Oversigt AQUAfast Aluminum Powder Pack, 100 tests
Metode Eriochrome Cyanine R
Rækkevidde 0,01 til 0,25 mg/l
EPA-godkendte metoder WW Equivalent
Mængde 100 tests
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.