Få mere at vide
- Home
- Products
- Turbiditetsmåling
- Turbiditetsmåler tilbehør og reservedele
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Kemitestkits
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Kemitestkits
Artikelnummer. 11782238| Artikelnummer. | Type | Rækkevidde | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11782238 | Sulfat | 5 til 100 mg/L SO4 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 til 200 mg/l CaCO3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 til 0,3 mg/l Al | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 til 0,25 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 til 1 mg/lN | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablet | 0,1 til 13,5 mg/l | - | Pakke med 100 |
| 11772218 | Chlorid | 0,5 til 25 mg/l Cl- | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 til 11 mg/l ClO2 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11752238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr. 1 tabletter | Pakke med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 50 tests hver (gratis og i alt) | Pakke med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr. 4 tabletter | Pakke med 100 |
| 15149192 | Klor, natriumchlorat | 5 til 200 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11792218 | Kobber | 0,05 til 5 mg/L Cu | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 til 1 mg/l Zn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11792238 | Cyanursyre | 5 til 90 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 15139192 | Metallphthalein-metoden | 2 til 50 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 til 0,5 mg/l N2H4 | 30 prøver | Pakke med 30 |
| 11772238 | Jern | 0,02 til 1 mg/l Fe | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 til 4 mg/l Mn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 til 40 mg/l | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 til 0,5 mg/lN | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 til 0,5 mg/l O3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11702238 | pH-værdi | 6,5 til 8,4 pH | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 til 4 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 til 80 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11712228 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11742238 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Pakke med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 til 0,5 mg/lS | 100 prøver | Pakke med 50 |
-
238.00 DKK
226.07 DKK / Pakke med 100
Spare 11.93 DKK
5% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Vælg de reagenstabletter, du har brug for til Orion™ kolorimetre samt AquaMate Orion™ Thermo Scientific™ Vis- og UV-Vis-spektrofotometre med Orion™ AQUAfast Thermo Scientific™ II Chemistries Test Kits. Disse praktiske, hurtigt opløselige tabletter kan tilsættes præcist til prøver uden at efterlade restreagensen i emballagen og er meget stabile for lang holdbarhed. Tabletreagenser måler alkalinitet, aluminium, ammoniak, bor, chlor, klordioxid, kobber, DEHA, hårdhed, hydrazin, brintoverilte, jern, mangan, nitrat, nitrit, ozon, pH, fosfat, kalium, silica, sulfat, sulfid og zink.AQUAfast
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Specifications
Specifications
| Type | Sulfat |
| Test reagensformater | Tablet |
| Til brug med (udstyr) | Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3700 |
| Oversigt | AQUAfast sulfate reagent tablets, 100 tests |
| Inkluderer | 100 Sulfate Tablets |
| Metode | Bariumsulfat-Turbiditet |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24) |
| Rækkevidde | 5 til 100 mg/L SO4 |
| EPA-godkendte metoder | Drinking Water: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SO42- E; Wastewater: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SO42- E |
| Mængde | 100 prøver |
| Show More Show Less |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.