Få mere at vide
- Home
- Products
- Turbiditetsmåling
- Turbiditetsmåler tilbehør og reservedele
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11772238| Artikelnummer. | Type | Rækkevidde | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11772238 | Jern | 0,02 til 1 mg/l Fe | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 til 200 mg/l CaCO3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 til 0,3 mg/l Al | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 til 0,25 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 til 1 mg/lN | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablet | 0,1 til 13,5 mg/l | - | Pakke med 100 |
| 11772218 | Chlorid | 0,5 til 25 mg/l Cl- | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 til 11 mg/l ClO2 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11752238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr. 1 tabletter | Pakke med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 50 tests hver (gratis og i alt) | Pakke med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 til 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr. 4 tabletter | Pakke med 100 |
| 15149192 | Klor, natriumchlorat | 5 til 200 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11792218 | Kobber | 0,05 til 5 mg/L Cu | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 til 1 mg/l Zn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11792238 | Cyanursyre | 5 til 90 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 15139192 | Metallphthalein-metoden | 2 til 50 mg/l | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 til 0,5 mg/l N2H4 | 30 prøver | Pakke med 30 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 til 4 mg/l Mn | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 til 40 mg/l | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 til 0,5 mg/lN | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 til 0,5 mg/l O3 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11702238 | pH-værdi | 6,5 til 8,4 pH | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 til 4 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 til 80 mg/l PO4 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11712228 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 50 prøver | Pakke med 50 |
| 11742238 | Silica | 0,05 til 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Pakke med 100 |
| 11782238 | Sulfat | 5 til 100 mg/L SO4 | 100 prøver | Pakke med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 til 0,5 mg/lS | 100 prøver | Pakke med 50 |
-
350.00 DKK
332.76 DKK / Pakke med 100
Spare 17.24 DKK
4% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Jern |
| Test reagensformater | Tablet |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast |
| Oversigt | AQUAfast iron (II & III) reagent tablets, 100 tests |
| Inkluderer | 100 Iron LR Tablets |
| Metode | PPST |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24) |
| Rækkevidde | 0,02 til 1 mg/l Fe |
| Mængde | 100 prøver |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.