Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Beskrivelse
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sulfid |
| Test reagensformater | Tablet |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast |
| Oversigt | AQUAfast sulfide reagent tablets, 100 tests |
| Inkluderer | Set of 2: 100 Sulfide No 1 Tablets, 100 Sulfide No 2 |
| Metode | DPD/Catalyst |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24) |
| Rækkevidde | 0,04 til 0,5 mg/lS |
| Mængde | 100 prøver |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium bisulphate, boric acid, adipic acid, potassium chromate, potassium dichromate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.