Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11742228
Type:
Alkalinity
Aluminum
Ammoniak
Bromine Reagent Tablet
Chlorid
Chlorine, Sodium Chlorate
Cyanuric Acid
Fosfat
Hydrazine
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein Method
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH
Rækkevidde:
0,05 til 5 mg/L Cu
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 til 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 Tests
100 prøver
100 tabletter
30 prøver
50 Tests Each (free and total)
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 11742228
Brand: Thermo Scientific™ AC2095WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fosfat
Test reagensformater Tablet
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Oversigt AQUAfast phosphate (ortho) LR reagent tablets, 50 tests
Inkluderer Set of 2: 50 Phosphate No 1 LR Tablets, 50 Phosphate No 2 LR Tablet
Metode Phosphomolybdic Acid/Ascorbic Acid
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Rækkevidde 0.05 to 4 mg/L PO4
EPA-godkendte metoder Drinking Water: Standard Methods 4500-P E / ATP EPA-approved Orion Method AC2095; Wastewater: EPA 365.3 / ATP EPA-approved Orion Method AC2095
Mængde 50 prøver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: disodium disulphate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.