Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11732218
Type:
Alkalinity
Aluminum
Ammoniak
Bromine Reagent Tablet
Chlorid
Chlorine, Sodium Chlorate
Cyanuric Acid
Fosfat
Hydrazine
Jern
Klor
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein Method
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH
Rækkevidde:
0,05 til 5 mg/L Cu
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 til 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 Tests
100 prøver
100 tabletter
30 prøver
50 Tests Each (free and total)
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 11732218
Brand: Thermo Scientific™ AC2007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Nitrat
Test reagensformater Tablet
Til brug med (udstyr) Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter
Oversigt AQUAfast nitrate reagent tablets, 50 tests
Inkluderer 550 x Nitrate HR No.1 Tablets, 50 X Nitrate HR No. 2 Tablets
Metode Zinc Reduction
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Rækkevidde 1 to 40 mg/L
EPA-godkendte metoder Drinking Water: ASTM D3867-90 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E; Wastewater: ASTM D3867-04 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E
Mængde 50 prøver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AQUAFAST II NITRATE TAB.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium chloride, zinc powder
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.