Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11722238
Skift visning
Type:
Alkalinitet
Aluminium
Ammoniak
Bromreagenstablet
Chlorid
Cyanursyre
Fosfat
Hydrazin
Jern
Klor
Klor, natriumchlorat
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein-metoden
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH-værdi
Rækkevidde:
0,01 til 0,25 mg/l
0,01 til 0,3 mg/l Al
0,01 til 0,5 mg/lN
0,01 til 6 mg/l Cl2
0,02 til 1 mg/l Fe
0,02 til 1 mg/l Zn
0,02 til 1 mg/lN
0,02 til 11 mg/l ClO2
0,04 til 0,5 mg/lS
0,05 til 0,5 mg/l N2H4
0,05 til 0,5 mg/l O3
0,05 til 4 mg/l PO4
0,05 til 4 mg/l SiO2
0,05 til 5 mg/L Cu
0,1 til 13,5 mg/l
0,2 til 4 mg/l Mn
0,5 til 25 mg/l Cl-
1 til 40 mg/l
1 til 80 mg/l PO4
2 til 50 mg/l
5 til 100 mg/L SO4
5 til 200 mg/l
5 til 200 mg/l CaCO3
5 til 90 mg/l
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 prøver
100 tabletter
100 tests
30 prøver
50 prøver
50 tests hver (gratis og i alt)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde Mængde unitSize
11722238 Nitrit 0,01 til 0,5 mg/lN 100 prøver Pakke med 100
11712238 Alkalinitet 5 til 200 mg/l CaCO3 100 prøver Pakke med 100
11782218 Aluminium 0,01 til 0,3 mg/l Al 50 prøver Pakke med 50
15119192 Aluminium 0,01 til 0,25 mg/l 100 tests Pakke med 100
11752218 Ammoniak 0,02 til 1 mg/lN 50 prøver Pakke med 50
15109192 Bromreagenstablet 0,1 til 13,5 mg/l - Pakke med 100
11772218 Chlorid 0,5 til 25 mg/l Cl- 50 prøver Pakke med 50
11702248 Klordioxid 0,02 til 11 mg/l ClO2 100 prøver Pakke med 100
11752238 Klor 0,01 til 6 mg/l Cl2 100 prøver Pakke med 100
11732228 Klor 0,01 til 6 mg/l Cl2 50 tests hver (gratis og i alt) Pakke med 50
11762238 Klor 0,01 til 6 mg/l Cl2 100 prøver Pakke med 100
15149192 Klor, natriumchlorat 5 til 200 mg/l 100 tests Pakke med 100
11792218 Kobber 0,05 til 5 mg/L Cu 50 prøver Pakke med 50
11722228 Zink 0,02 til 1 mg/l Zn 50 prøver Pakke med 50
11792238 Cyanursyre 5 til 90 mg/l 100 tests Pakke med 100
15139192 Metallphthalein-metoden 2 til 50 mg/l 100 tests Pakke med 100
11782188 Hydrazin 0,05 til 0,5 mg/l N2H4 30 prøver Pakke med 30
11772238 Jern 0,02 til 1 mg/l Fe 100 prøver Pakke med 100
11702228 Mangan 0,2 til 4 mg/l Mn 50 prøver Pakke med 50
11732218 Nitrat 1 til 40 mg/l 50 prøver Pakke med 50
11732238 Ozon 0,05 til 0,5 mg/l O3 100 prøver Pakke med 100
11702238 pH-værdi 6,5 til 8,4 pH 100 prøver Pakke med 100
11742228 Fosfat 0,05 til 4 mg/l PO4 50 prøver Pakke med 50
11752228 Fosfat 1 til 80 mg/l PO4 50 prøver Pakke med 50
11712228 Silica 0,05 til 4 mg/l SiO2 50 prøver Pakke med 50
11742238 Silica 0,05 til 4 mg/l SiO2 100 tabletter Pakke med 100
11782238 Sulfat 5 til 100 mg/L SO4 100 prøver Pakke med 100
11762218 Sulfid 0,04 til 0,5 mg/lS 100 prøver Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 11722238 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC2046
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Nitrit
Test reagensformater Tablet
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Oversigt AQUAfast nitrite reagent tablets, 100 tests
Inkluderer 100 Nitrite LR Tablets
Metode N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Rækkevidde 0,01 til 0,5 mg/lN
EPA-godkendte metoder Drinking Water: Standard Methods 4500-NO2- B / ATP EPA-approved Orion Method AC2046; Wastewater: Standard Methods 4500-NO2- B; ATP EPA-approved Orion Method AC2046
Mængde 100 prøver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate, sulphuric acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.