Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Beskrivelse
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Zink |
| Test reagensformater | Tablet |
| Til brug med (udstyr) | Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast |
| Oversigt | AQUAfast zinc reagent tablets, 50 tests |
| Inkluderer | Set of 2: 50 Copper/Zinc LR Tablets, 50 EDTA Table |
| Metode | Zinkon |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr |
| Anbefalet tilbehør | AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24) |
| Rækkevidde | 0.02 to 1 mg/L Zn |
| EPA-godkendte metoder | Spildevand: Standardmetoder 3500-Zn B |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.