Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Artikelnummer. 11712228
Type:
Alkalinitet
Aluminium
Ammoniak
Bromreagenstablet
Chlorid
Cyanursyre
Fosfat
Hydrazin
Jern
Klor
Klor, natriumchlorat
Klordioxid
Kobber
Mangan
Metallphthalein-metoden
Nitrat
Nitrit
Ozon
Silica
Sulfat
Sulfid
Zink
pH-værdi
Rækkevidde:
0,01 til 0,25 mg/l
0,01 til 0,3 mg/l Al
0,01 til 0,5 mg/lN
0,01 til 6 mg/l Cl2
0,02 til 1 mg/l Fe
0,02 til 1 mg/l Zn
0,02 til 1 mg/lN
0,02 til 11 mg/l ClO2
0,04 til 0,5 mg/lS
0,05 til 0,5 mg/l N2H4
0,05 til 0,5 mg/l O3
0,05 til 4 mg/l PO4
0,05 til 4 mg/l SiO2
0,05 til 5 mg/L Cu
0,1 til 13,5 mg/l
0,2 til 4 mg/l Mn
0,5 til 25 mg/l Cl-
1 til 40 mg/l
1 til 80 mg/l PO4
2 til 50 mg/l
5 til 100 mg/L SO4
5 til 200 mg/l
5 til 200 mg/l CaCO3
5 til 90 mg/l
6,5 til 8,4 pH
Mængde:
100 prøver
100 tabletter
100 tests
30 prøver
50 prøver
50 tests hver (gratis og i alt)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11712228
Brand: Thermo Scientific™ AC2060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Silica
Test reagensformater Tablet
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Oversigt AQUAfast silica reagent tablets, 50 tests
Inkluderer Set of 2: 50 Silica No 1 Tablets, 50 Silica No 2 T
Metode Silicomolybdate, Heteropoly Blue
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk vand- og spildevandstestudstyr
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Rækkevidde 0,05 til 4 mg/l SiO2
EPA-godkendte metoder Drinking Water: ASTM D859-05,-10 / Standard Methods 4500-SiO2 D; Wastewater: ASTM D859-05
Mængde 50 prøver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: boric acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.