Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Gratis& Total klor Bulk DPD-pulverreagenser
Artikelnummer. 15944002
Skift visning
Inkluderer:
AQ250F dispenser, 1 flaske
AQ250T Dispenser, 1 hætteglas
DPD pulverpåfyldning til AQ250F
DPD pulverpåfyldning til AQ250T
Mængde:
2 x 250 tælling
250 optælling
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
15944002 DPD pulverpåfyldning til AQ250T 2 x 250 tælling Hver
15954002 AQ250F dispenser, 1 flaske 250 optælling Hver
15914002 DPD pulverpåfyldning til AQ250F 250 optælling Hver
15924002 DPD pulverpåfyldning til AQ250F 2 x 250 tælling Hver
15964002 AQ250T Dispenser, 1 hætteglas 250 optælling Hver
15934002 DPD pulverpåfyldning til AQ250T 250 optælling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15944002 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC72P2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    805.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.44 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri og total klor bulk DPD-pulverdispensere og hætteglas er designet til højvolumentestning af resterende klor i vandprøver.
Mål resterende klor i vandprøver vha Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri og total klor bulk DPD pulverdispensere og hætteglas med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverkemierne opløses hurtigt i opløsningen og er nemme at blande. Hvert hætteglas indeholder 250 tællinger af DPD-reagens og er tilgængeligt for gratis klor eller total kloranalyse i laboratoriet eller i marken.
  • Mål 0,02 til 2,00 mg/L (ppm) frit klor eller totalt klor
  • Bulkpulverdispensere er designet til høj prøvegennemstrømning– reducerer omkostningerne pr. test og minimerer spild sammenlignet med individuelt emballerede reagenser
  • Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier inklusive Orion AQUAfast AC4P71 fri klor og Orion AQUAfast AC4P72 total klorpulverpakker
  • Kompatibel med Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 og AQ3170 kolorimetre
  • Kompatibel med Orion AquaMate AQ8000 og AQ7000 spektrofotometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AQUAfast AQ250T total klor DPD bulk pulver dispenser
Inkluderer DPD pulverpåfyldning til AQ250T
Mængde 2 x 250 tælling
Rækkevidde 0,02 til 2 mg/l Cl2
Reagensform Pulver
Reagenser Klor
Testmetode DPD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate