Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 termoaktor
Artikelnummer. 11787747
Skift visning
Type:
Overvåge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11787747 Overvåge Hver
1 options
Artikelnummer. 11787747 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. COD165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12200.00 DKK
    11489.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 710.12 DKK
    5% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør miljø- og spildevandsovervågning med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 Termoaktor med fem forudindstillede arbejdstemperaturer og fire forudindstillede driftstider
Udfør miljø- og spildevandsovervågning med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 termoaktor. COD165 termoreaktoren er udstyret med en automatisk spændingsvælger til spændinger mellem 90 og 260 V med en frekvens på 50 eller 60 Hz. Vælg mellem fem forudindstillede arbejdstemperaturer på 100° C, 120° C, 150° C, 160° C og 165° C og fire forudindstillede køretider på 30 minutter, 60 minutter, 120 minutter eller kontinuerlig tid. Anbring blot 16 mm runde prøverør i fordøjelsesbrøndene, dæk med det hængslede sikkerhedsskjold, indstil temperatur og tid og lad prøver fordøje.
Funktioner:
  • Temperaturindstillinger for 100 °C, 120 °C, 150 °C, 160 C °og 165 °C
  • Programmer automatisk sluk med forudindstillede tider på 30, 60 og 120 minutter eller brug kontinuerlig temperaturtilstand til manuel temperaturstyring
  • Automatisk valg af spænding fra 90V til 260V og frekvens fra 50/60Hz med passende strømkabel til USA/Canada, EU og Kina (inkluderet)
Advarsler vedrørende bestilling:
Tilbehør inkluderer COD-testsæt (område 0 til 150 ppm, CODL00; Område 0 til 1500 ppm, CODH00; Område 0 til 15.000 ppm, CODHP0) og COD-standarder (område 1000 ppm, CODS01; område 10.000 ppm, CODS10).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,2 slutningen af skala %
Oversigt COD165 termoaktor
Rækkevidde 100°C, 120°C, 150°C, 160°C, 165°C
Spænding 100/220 V
Vægt (engelsk) 127 oz.
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Frekvens 50/60 Hz
Varmeblok Temperaturhomogenitet ±0,5 °C
Varmeblok temperaturpræcision ±0,1 °C
Elektriske krav 100/220 V 50/60 Hz
Varmeblok temperaturstabilitet ±0,5 °C
Overtemperaturbeskyttelse Ja
Sikkerhedsdæksel Klar plastik, hængslet til at vippe op til lastning og losning
Prøvestørrelse Op til 25 fordøjelsesrør, 16 mm diameter
Temperatursonde Pt100 klasse A
Kalibrering af temperatursonde Automatisk af software
Valg af temperatur 100, 120, 150, 160 eller 165 °C
Termoregulator PID mikroprocessor
Tidsvalg 30, 60, 120 min. eller kontinuerligt
Watt 400 w
Type Overvåge
Certificeringer/compliance ISO 9001