Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Tilbehør til AQ4500 Turbiditetsmåler
Artikelnummer. 11767717
Skift visning
Type:
Erstatningsglas med turbiditet
Formazin Turbidity Standard
Kabel
Silikoneolie- og kludsæt
Standarder
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Pakke med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11767717 Silikoneolie- og kludsæt Hver
11757717 Formazin Turbidity Standard 475ml
10494362 Standarder Hver
11722178 Erstatningsglas med turbiditet Pakke med 12
10672853 Kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11767717 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC45S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 DKK
    228.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Sørg for, at din turbiditetsmåler har det tilbehør, den har brug for, inklusive turbiditetshætteglas, primære turbiditetsstandarder, Formazin turbiditetsstandarder og mere.
Sørg for din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har det tilbehør den skal bruge med vores udvalg af Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tilbehør, der inkluderer turbiditetshætteglas, primære turbiditetsstandarder, Formazin turbiditetsstandarder og mere. Vores Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmåler har avancerede funktioner, herunder dobbelte lyskilder og drikkevand/spildevand metoder godkendt til USA Rapportering i henhold til EPA-reglerne Hold trit med skiftende regulatoriske protokoller; brug White Light LED for at overholde EPA 180.1-kravene eller infrarød (IR) LED for at overholde ISO 7027 krav. Vælg mellem måletilstande inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC og ASBC. Denne IP67-vandtætte måler registrerer 100 datapunkter og tilbyder en gennemsnitlig batterilevetid på 2.500 timers intermitterende brug.
Log data ind i den interne hukommelse, eller bestil AQ4CBL-kabel for at sende data til printeren eller downloade til en computer for nem lagring af tids- og datostemplede resultater.
  • US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356
  • Dobbelt kilde for at overholde EPA 180.1 og ISO 7027
  • Nefelometriske og ratiometriske målinger med autorangering
  • IP67-vandtæt bærbar turbidimeter
  • Aflæsninger i området fra 0 til 1000 NTU med et udvalg af enheder: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Inkluderer:
  • AQ4500 meter
  • Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
  • Syv hætteglas
  • Brugervejledning
  • Bæretaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Silikoneolie- og kludsæt
Til brug med (udstyr) AQ4500 turbidimeter
EPA-godkendte metoder US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356.EPA 180.1 og ISO 7028
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.