Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Tilbehør til AQ4500 Turbiditetsmåler
Beskrivelse
Sørg for din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har det tilbehør den skal bruge med vores udvalg af Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tilbehør, der inkluderer turbiditetshætteglas, primære turbiditetsstandarder, Formazin turbiditetsstandarder og mere. Vores Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmåler har avancerede funktioner, herunder dobbelte lyskilder og drikkevand/spildevand metoder godkendt til USA Rapportering i henhold til EPA-reglerne Hold trit med skiftende regulatoriske protokoller; brug White Light LED for at overholde EPA 180.1-kravene eller infrarød (IR) LED for at overholde ISO 7027 krav. Vælg mellem måletilstande inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC og ASBC. Denne IP67-vandtætte måler registrerer 100 datapunkter og tilbyder en gennemsnitlig batterilevetid på 2.500 timers intermitterende brug.
- US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356
- Dobbelt kilde for at overholde EPA 180.1 og ISO 7027
- Nefelometriske og ratiometriske målinger med autorangering
- IP67-vandtæt bærbar turbidimeter
- Aflæsninger i området fra 0 til 1000 NTU med et udvalg af enheder: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Inkluderer:
- AQ4500 meter
- Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
- Syv hætteglas
- Brugervejledning
- Bæretaske
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Erstatningsglas med turbiditet |
| Til brug med (udstyr) | AQ4500 turbidimeter |
| EPA-godkendte metoder | US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356.EPA 180.1 og ISO 7029 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.