Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Tilbehør til AQ4500 Turbiditetsmåler
Artikelnummer. 10494362
Skift visning
Type:
Erstatningsglas med turbiditet
Formazin Turbidity Standard
Kabel
Silikoneolie- og kludsæt
Standarder
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Pakke med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10494362 Standarder Hver
11757717 Formazin Turbidity Standard 475ml
11767717 Silikoneolie- og kludsæt Hver
11722178 Erstatningsglas med turbiditet Pakke med 12
10672853 Kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10494362 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC45ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    2544.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.81 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sørg for, at din turbiditetsmåler har det tilbehør, den har brug for, inklusive turbiditetshætteglas, primære turbiditetsstandarder, Formazin turbiditetsstandarder og mere.
Sørg for din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har det tilbehør den skal bruge med vores udvalg af Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tilbehør, der inkluderer turbiditetshætteglas, primære turbiditetsstandarder, Formazin turbiditetsstandarder og mere. Vores Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmåler har avancerede funktioner, herunder dobbelte lyskilder og drikkevand/spildevand metoder godkendt til USA Rapportering i henhold til EPA-reglerne Hold trit med skiftende regulatoriske protokoller; brug White Light LED for at overholde EPA 180.1-kravene eller infrarød (IR) LED for at overholde ISO 7027 krav. Vælg mellem måletilstande inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC og ASBC. Denne IP67-vandtætte måler registrerer 100 datapunkter og tilbyder en gennemsnitlig batterilevetid på 2.500 timers intermitterende brug.
Log data ind i den interne hukommelse, eller bestil AQ4CBL-kabel for at sende data til printeren eller downloade til en computer for nem lagring af tids- og datostemplede resultater.
  • US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356
  • Dobbelt kilde for at overholde EPA 180.1 og ISO 7027
  • Nefelometriske og ratiometriske målinger med autorangering
  • IP67-vandtæt bærbar turbidimeter
  • Aflæsninger i området fra 0 til 1000 NTU med et udvalg af enheder: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Inkluderer:
  • AQ4500 meter
  • Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
  • Syv hætteglas
  • Brugervejledning
  • Bæretaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Standarder
Til brug med (udstyr) AQ4500 turbidimeter
Oversigt Primære standarder for AQ4500, SDVB for 0, 1.0, 10, 100, 1000NTU
Inkluderer Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
EPA-godkendte metoder US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356.EPA 180.1 og ISO 7031
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.