Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010-turbidimeter
Artikelnummer. 12003273
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
12003273 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 12003273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AQ3010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Generer hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010-turbidimeter
Generer hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010-turbidimeter. Denne enkle, men kraftfulde turbiditetsmåler er perfekt til anlægget, i felten eller i laboratoriet og har et imponerende udvalg af funktioner. Brug den infrarøde (IR) LED-lyskilde til at overholde ISO 7027-kravene og mål turbiditet pålideligt med automatiske værdier fra 0 til 1000 NTU. Denne IP67-vandtætte måler tilbyder en lang batterilevetid med i gennemsnit omkring 3000 tests.
Funktioner:
  • Resultaterne er nemme at aflæse på det store, lyse LCD-display i mange forskellige arbejdsmiljøer.
  • Autorangerende fra 0 til 1000 NTU'er
  • Bruger nefelometrisk princip med 90°detektion
  • Opfylder ISO 7027 og tilbyder ensartet lyskilde for større nøjagtighed
  • Ingen blanding eller fortynding med EPA-godkendte primære standarder for polymerperler for hurtigere kalibrering
Advarsler vedrørende bestilling:
Erstatningsprodukter omfatter:
Kalibreringsstandarder (AC301S), silikoneolie og klud AC3SIL og hætteglas AC3V25. Andet tilbehør omfatter rengøringsbørste AC3CBR og Formazin turbiditetsstandard (4000 NTU, 475mL) AC45FZ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Turbidimetere
Lyskilde Infrarød LED
Display Type LCD-skærm
Svartid <6 sek.
Oversigt Turbidimetersæt
Nøglefunktioner Strøm, Ber, Rul op, Rul ned, Læs/Enter
IP-vurdering IP67
Præcision ±2 % af læsningen ±1 LSD for 0-500 NTU, ±3 % af læsningen ±1 LSD til 501-1000 NTU
Opløsning 0,01 NTU (0,01 til 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 til 99,9 NTU), 1 NTU (100 til 1000 NTU)
Turbiditet 0,01 til 19,99 NTU med 0,01 NTU-opløsning, 20,0 til 99,9 NTU med 0,1 NTU-opløsning, 100-1000 NTU med 1 NTU-opløsning
Batterilevetid 3.000 tests
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-i-1 til CSA-US, FCC del 15
ISO-accepterede metoder ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.