Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniak kombination ion selektiv elektrode
Artikelnummer. 10518941
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10518941 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10518941 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9512BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6045.00 DKK
    5513.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 531.35 DKK
    8% Slukket
På lager
Få hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af ammoniak.
Få hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af opløst ammoniak i vandige opløsninger med Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniak Gas Sensing ISE elektrode.
Ammoniak er et vigtigt aspekt af spildevands- og miljøstyring. 9512BNWP overholder SM 4500-NH3 D-1997 eller E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Funktioner:
  • 9512BNWP har en hydrofob gasgennemtrængelig membranteknologi til brug med enten løs membran 951204 eller præmonterede membranhætter 951205. God til prøver med> 0,1 mg/L ammoniak.
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 951006 0,1 M NH 4 Cl standard, 475 mL flaske
    • 951007 1000 ppm ammoniak som nitrogen standard, 475 ml flaske
    • 951207 100 ppm ammoniak som nitrogen standard, 475 ml flaske
  • ISA
    • 951211 Ammoniak ISA med blåt farvestof, 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 951202 Elektrodepåfyldningsopløsning, 60 ml flaske
  • Opbevaringsløsning
    • 951213 Ammoniakelektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml flaske
Nødvendige forbrugsstoffer:
  • Membraner
    • 951204 Løse membraner til standardelektroder, æske med 20 stk
    • 951205 Bonded membraner til standard elektroder, pakke med 3
  • Varer medfølger
    • 951202 Elektrodepåfyldningsopløsning, 60 mL 1 flaske
    • 951204 Løse membraner, æske med 20 stk. 2 kasser
Garantiperiode:
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Vandprøver, spildevand, biosolider, akvakultur, skaldyr, biologiske prøver, vin, TKN, luft.
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Ammoniak Gas Sensing ISE elektrode
Knudepunkt Annulær PTFE
Længde (engelsk) 5,87 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 29,5''
Længde (metrisk) 15.1cm
Længde (metrisk) kabel 75cm
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) Områder: 1,0 til 5 x 10E7M
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 122 °F
Certificeringer/compliance ASTM D1426, Standardmetoder 4500-NH3 D, EPA Metode 1689, ISO 6778, OSHA ID-164.
Til brug med (udstyr) ISE-måler med BNC-forbindelse
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type Ammoniak Gas-Sensing ISE elektrode