Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Mikro pH-elektrode
Description
Mål pH ved at gennembore septa med Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Micro pH Electrode, en affaset nålespids 16-gauge glaskropskombinationselektrode.
Inkluderer:
- 60 ml flaske med elektrodefyldningsopløsning, 900011
Anbefalet til:
- Piercing septa
Specifications
Specifications
| Oversigt | Mikro-pH-elektrode |
| Knudepunkt | Enkelt keramik |
| Materiale | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Elektrode | Affaset nålespids kombinationselektrode; Tip: 40 X 1,7 mm |
| Type påfyldningsopløsning | 4M KCl med Ag/AgCl, Orion Kat. nr. 900011 |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Maks. Nedsænkning | 3mm |
| Præcision | 0.02 |
| Opbevaringskrav | For at sikre en hurtig reaktion og en fritflydende overgang må følerelementet og referenceforbindelsen ikke tørre ud. Rengør altid elektroden, før den opbevares. Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 910001. For at forhindre krystallisering af påfyldningsopløsningen skal påfyldningshullet dækkes til, når elektroden opbevares, og påfyldningshullet skal åbnes ved kalibrering og måling. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld elektroden og tildæk påfyldningshullet. Dæk elektroden med det beskyttende glasrør, der indeholder et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode. |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.