Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN Mikro pH-elektrode
Artikelnummer. 10558361
Skift visning
Intern reference:
Ag/AgCl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Intern reference Pakningsstørrelse
10558361 Ag/AgCl Hver
1 options
Artikelnummer. 10558361 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9826BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mål nøjagtigt pH i NMR-celler med Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN Mikro pH-elektrode.
Mål nøjagtigt pH i NMR-celler med Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN Mikro pH-elektrode.
Inkluderer:
  • Orion elektrodefyldningsopløsning, 900011
Anbefalet til:
  • Designet til NMR-celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikro-pH-elektrode
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Elektrode Lang længde kombinationselektrode til NMR-celle; 288 x 6 mm
Type påfyldningsopløsning 4M KCl med Ag/AgCl, Orion Kat. nr. 900011
Intern reference Ag/AgCl
Maks. Nedsænkning 2mm
Præcision 0.02
Opbevaringskrav For at sikre en hurtig reaktion og en fritflydende overgang må følerelementet og referenceforbindelsen ikke tørre ud. Rengør altid elektroden, før den opbevares. Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 910001. For at forhindre krystallisering af påfyldningsopløsningen skal påfyldningshullet dækkes til, når elektroden opbevares, og påfyldningshullet skal åbnes ved kalibrering og måling. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld elektroden og tildæk påfyldningshullet. Dæk elektroden med det beskyttende glasrør, der indeholder et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Længde (engelsk) 8,98 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 3.28 ft.
Længde (metrisk) 228 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) Krop 0,24 tommer
Diameter (metrisk) krop 6 mm
Diameter (metrisk) Kap 2.5 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.