Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Mikro-pH-elektrode
Artikelnummer. 10655091
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10655091 BNC/RCA IP67 Hver
1 options
Artikelnummer. 10655091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9810BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mål pH så lavt som 0,5 μl prøver i geler eller mikrobeholdere med denne kombinationselektrode af glas med lille spids til pH-målinger i mikrovolumenprøver.
Mål pH så lavt som 0,5 μl prøver i geler eller mikrobeholdere med Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Mikro-pH-elektrode, en kombinationselektrode af glas med lille spids til pH-målinger i mikrovolumenprøver.
Omfatter:
  • 60 ml flaske Orion elektrodefyldningsopløsning, 900011
Anbefalet til:
  • Anvendes i geler eller mindre prøvevolumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikro-pH-elektrode
Konnektortyper BNC/RCA IP67
Knudepunkt Keramisk
Materiale Lille spids af glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Elektrode Kombinationsmikroelektrode med lille spids af glas; Spids: 37 X 1,3 mm; Min. prøvevolumen: 0,5 μl
Type påfyldningsopløsning 4M KCl med Ag/AgCl, Orion Kat. nr. 900011
Til brug med (applikation) Til pH-målinger i mikrovolumenprøver
Intern reference Enkelt forbindelse, Ag/AgCl
Opbevaringskrav For at sikre en hurtig reaktion og en fritflydende overgang må følerelementet og referenceforbindelsen ikke tørre ud. Rengør altid elektroden, før den opbevares. Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød i pH-elektrodeopbevaringsopløsning, kat. nr. 910001. For at forhindre krystallisering af påfyldningsopløsningen skal påfyldningshullet dækkes til, når elektroden opbevares, og påfyldningshullet skal åbnes ved kalibrering og måling. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Fyld elektroden og tildæk påfyldningshullet. Dæk elektroden med det beskyttende glasrør, der indeholder et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 3.28 ft.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m