Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder i glas
Artikelnummer. p-4529705
Konnektortyper:
3,5 mm Phono Jack
8-benet DIN (A+ Series)
MiniDIN (til Orion Star, Star A, Versa Stjerne)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10685091
Brand: Thermo Scientific™ 917006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer med denne glas ATC-sonde.
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD glas ATC sonde. Fås med tre forskellige stikmuligheder.
Note:
Tre forskellige modeller er tilgængelige til at rumme forskellige Orion-målere. MiniDIN-versionen er kompatibel med ældre målere med brug af et adapterkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1°C
Til brug med (udstyr) Orion Star A Meters
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type ATC sonde
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) krop 8 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Konnektortyper 8-benet DIN (A+ Series)
Opbevaringskrav Opbevares i luften
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • QConnect Yellow
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone