Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder i glas
Artikelnummer. 10685091
Skift visning
Konnektortyper:
3,5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10685091 8-pin DIN Hver
10010263 3,5 mm Phono Jack Hver
10325013 Mini-DIN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 917006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer med denne glas ATC-sonde.
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD glas ATC sonde. Fås med tre forskellige stikmuligheder.
Bemærk: Der findes tre forskellige modeller for at rumme forskellige Orion-målere. MiniDIN-versionen er kompatibel med ældre målere ved brug af et adapterkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1°C
Til brug med (udstyr) Orion Star A Målere
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type ATC-sonde
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) krop 8 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Konnektortyper 8-pin DIN
Opbevaringskrav Opbevares i luften
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • QConnect Yellow
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone