Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder i glas
Beskrivelse
Korriger automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD glas ATC sonde. Fås med tre forskellige stikmuligheder.
Bemærk: Der findes tre forskellige modeller for at rumme forskellige Orion-målere. MiniDIN-versionen er kompatibel med ældre målere ved brug af et adapterkabel.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star Series målere |
| Materiale | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | ATC-sonde |
| pH-område | 0 til 14 |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 8 mm |
| Længde (engelsk) | 4,7'' |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone