Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy kropstemperatursonder
Artikelnummer. 10716344
Skift visning
Konnektortyper:
3,5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10716344 Mini-DIN Hver
10160921 8-pin DIN Hver
10100691 3,5 mm Phono Jack Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 927005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 DKK
    2163.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 156.32 DKK
    6% Slukket
På lager
Få hurtige, præcise målinger i laboratoriet eller i marken med denne ATC-sonde, som automatisk korrigerer pH-målinger for variation i elektrodehældningen.
Få hurtige, nøjagtige målinger i laboratoriet eller i marken med Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD Epoxy ATC sonde. Dette instrument korrigerer automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer.
Garanti : 12 måneder fra køberens købsdato eller 18 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MiniDIN-stik (ATC)
Nøjagtighed ±1°C
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type ATC-sonde
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,2 tommer
Diameter (metrisk) krop 6 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Konnektortyper Mini-DIN