Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 917001 Epoxy ATC-sonde
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få hurtige, nøjagtige målinger i laboratoriet eller i marken. De Orion™ 917001 Epoxy ATC Probe korrigerer automatisk pH-målinger for variation i elektrodehældning på grund af temperaturændringer.
Funktioner:
- Brudsikker
- Velegnet til barske miljøer
- Bør ikke anvendes i organiske opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Til brug med (udstyr) | Orion SA/EA serie målere inklusive EA940 målere |
| Materiale | Epoxy krop |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | ATC sonde, glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Diameter (metrisk) krop | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 12 cm, eksklusiv hætte |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Vis mere |