Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Combination Sure-Flow pH-elektrode
Artikelnummer. 10538171
Skift visning
Længde (engelsk):
4,7''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) unitSize
10538171 4,7'' Hver
1 options
Artikelnummer. 10538171
Brand: Thermo Scientific™ 9165BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Combination Sure-Flow pH-elektrode er en kombineret pH-elektrode med epoxylegeme til hurtig respons i vanskelige prøver og jord.
Kombination af pH-elektrode med epoxylegeme for hurtig respons i vanskelige prøver og jord.
Funktioner:
  • Materiale: epoxy krop
  • pH-område: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 90 °C
  • Kryds: glasfiber
  • Typereference: Ag/AgCl
  • Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Inkluderer:
  • En 60smL flaske med 900011 fyldeopløsning
Dimensioner:
  • Mål: 120 x 12 mm
  • Hættediameter: 16 mm
Garanti : 12 måneder fra køberens købsdato eller 18 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-kombinationselektrode
Knudepunkt Sikkert flow
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, semi-mikro
Intern reference Ag/AgCl pH
Præcision 0.02
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm