Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Artikelnummer. p-4529721
Konnektortyper:
BNC/ATC
Mini DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10490633
Brand: Thermo Scientific™ 9157BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Mål nøjagtigt pH og temperatur med kun én elektrode ved hjælp af Triode-elektroder, som indeholder indbyggede temperatursensorer. Komplekse prøver, såsom biologiske medier, fødevarer og lægemidler, kan nemt måles.
Funktioner:
  • Materiale: epoxy krop
  • pH-område: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 90 °C
  • Kryds: glasfiber
  • Typereference: Ag/AgCl
  • Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Inkluderer:
  • En 60smL flaske med 900011 fyldeopløsning
Dimensioner:
  • Mål: 120 x 12 mm
  • Hættediameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BNC-stik; Glasfiber kryds; Genopfyldelig
Konnektortyper BNC/ATC
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type pH/ATC-sonde, BNC-stik
Til brug med (applikation) ideel til mark- eller plantebrug.
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler (mark- eller planteanvendelse)
Intern reference Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm