Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single junction genopfyldbar epoxy-karosserie pH/ATC Triode™
Beskrivelse
Mål nøjagtigt pH og temperatur med kun én elektrode ved hjælp af Triode-elektroder, som indeholder indbyggede temperatursensorer. Komplekse prøver, såsom biologiske medier, fødevarer og lægemidler, kan nemt måles.
Orion™ Single Junction Elektroder giver en pålidelig mulighed for rutinemæssig pH-måling. Disse sølvkloridelektroder fås i forskellige stilarter og giver nøjagtige målinger af typiske prøver.
Påkrævede opløsninger
Elektrodeopbevaringsløsning
- 910001 pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
- 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
- 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
- 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
- 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
- 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
- 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
- 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
- 910199 Standard All-in-One pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, hver 475 ml, pH-elektrodeopbevaringsløsning på 475 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
- 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Garantiperiode
- 6 måneder fra købsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | mini DIN-stik; Glasfiber kryds; Genopfyldelig |
| Konnektortyper | Mini-DIN |
| Knudepunkt | Glasfiber |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 90 °C |
| Type | pH/ATC-sonde, Mini-DIN-stik |
| Til brug med (applikation) | ideel til mark- eller plantebrug. |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star Series Målere |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |