Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction epoxy kropskombination pH-elektrode
Artikelnummer. 11792837
Længde (engelsk):
4,7''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11792837
Brand: Thermo Scientific™ 9156DJWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Manøvrer og mål trygt i marken eller på plantegulvet med Orion™ genopfyldelige epoxy kropselektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH-elektroder giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. De indeholder en gel med lav vedligeholdelse, der er bedst egnet til mark- eller plantebrug med spildevands- og postevandsprøver og uddannelsesinstitutioner, hvor minimal vedligeholdelse er påkrævet.
Orion™ Double Junction-elektroder har et isoleret Ag/AgCl-referencesystem, som forhindrer sølv i at komme i kontakt med prøven. Fantastisk til måling af TRIS-buffer-, sulfid- og proteinprøver.
Påkrævede opløsninger
Elektrodeopbevaringsløsning
910001 pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910199 Standard All-in-One pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver, pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Garantiperiode
6 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dobbelt Junction pH-elektrode
Knudepunkt Væge
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type Dobbelt Junction pH-elektrode
Intern reference Ag/AgCl dobbeltforbindelse
Præcision 0.02
Opbevaringskrav Opbevares i Orion pH-elektrodeopbevaringsopløsning 910001
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 140 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm