Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Artikelnummer. 10136620
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10136620 BNC (Vandtæt) Hver
10577591 Skruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10136620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9156BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1372.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.18 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Manøvrer og mål trygt i marken eller på plantegulvet med Orion™ genopfyldelige epoxy kropselektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Inkluderer:
  • 60 ml flaske Orion elektrodefyldningsopløsning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Almindelig kombination af pH-elektrode med epoxyhus og vandtæt BNC-forbindelse
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Glasfiber
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Kombination pH-elektrode, BNC vandtæt stik
Type påfyldningsopløsning 4M KCl med Ag/AgCl
Til brug med (udstyr) Orion pH-måler
Intern reference Ag/AgCl
Præcision 0.02
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm