Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction Semi-Micro Stem Glas Body Bodied Combination pH-elektrode
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction Semi-Micro Electrodes giver pålidelige og nøjagtige målinger af rutineprøver. De fås i kemisk resistente glaslegemer og er bedst egnede til måling af generelle prøver så små som 0,2 ml, i reagensglas og små beholdere.
Orion™ Double Junction-elektroder har et isoleret Ag/AgCl-referencesystem, som forhindrer sølv i at komme i kontakt med prøven. Fantastisk til måling af TRIS-buffer-, sulfid- og proteinprøver.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
910008 3M KCl påfyldningsopløsning, 5 x 60 mL flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
910001 4M KCl med Ag/AgCl fyldeopløsning, 5 x 60 ml flasker
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910199 Standard All-in-One pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver, pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
910008 3M KCl påfyldningsopløsning, 60mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Dobbelt Junction pH-elektrode |
| Konnektortyper | BNC (Vandtæt) |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
| Type | Dobbelt Junction pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 3M KCl |
| Til brug med (udstyr) | Standard pH Meter |
| Intern reference | Ag/AgCl dobbeltforbindelse |
| Vis mere |