Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC sonde
Artikelnummer. p-4529713
Længde (metrisk) kabel:
1 m
6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11732827
Brand: Thermo Scientific™ 9109WL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Betjen denne meget alsidige sonde i enten marken eller et anlæg. Indeholder en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC.
Betjen den meget alsidige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC sonde i enten marken eller en plante. Indeholder en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC.
Funktioner:
  • Materiale: epoxy krop
  • pH-område: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 90 °C
  • Typereference: Ag/AgCl Junction: Væge
  • Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Anbefales til brug med:
Brug med Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 og 266S meter
Dimensioner:
  • Mål: 110 x 12m
  • Hættediameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH/ATC Triode
Til brug med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-i-1 pH/ATC-sonde kræver lav vedligeholdelsesgel med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug.
Til brug med (udstyr) Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S meter
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type pH/ATC sonde
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 22 mm
Knudepunkt Væge
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Referencetype Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Konnektortyper Mini bananstik
Længde (metrisk) kabel 6 m
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.