Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC sonde
Beskrivelse
Betjen den meget alsidige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC sonde i enten marken eller en plante. Indeholder en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC.
- Materiale: epoxy krop
- pH-område: 0 til 14
- Temperaturområde: 0° til 90 °C
- Typereference: Ag/AgCl Junction: Væge
- Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Brug med Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 og 266S meter
Dimensioner:
- Mål: 110 x 12m
- Hættediameter: 16 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | pH/ATC Triode |
| Til brug med (applikation) | De Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-i-1 pH/ATC-sonde kræver lav vedligeholdelsesgel med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug. |
| Til brug med (udstyr) | Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S meter |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 90 °C |
| Type | pH/ATC sonde |
| pH-område | 0 til 14 |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Kap | 22 mm |
| Visa mer |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.