Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde
Artikelnummer. p-4529707
Konnektortyper:
Vandtæt BNC
E DIN Vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Længde (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10212401
Brand: Thermo Scientific™ 9107BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH og temperatur sammen i kun én elektrode med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes are low-maintenance, gel-filled and come with a built-in ATC. They are engineered with an epoxy body for ruggedness and best suited for general purpose samples or for educational institutes where minimal maintenance is required.
Funktioner:
  • Materiale: epoxy krop for robusthed
  • pH-område: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 90 °C
  • Typereference: Ag/AgCl
  • Kryds: Væge
  • Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Anbefales til brug med:
9107BN& 9107WP = ATC for Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720,&
920 9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC for Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star,& Versa
Stjernedimensioner:
110 x 12 mm, hættediameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH/ATC Triode
Til brug med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde har en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug.
Til brug med (udstyr) Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920
Materiale Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH/ATC-sonde, BNC-stik
pH-område 0 til 14
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm
Knudepunkt Væge
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Referencetype Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Længde (metrisk) kabel 1 m