Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes are low-maintenance, gel-filled and come with a built-in ATC. They are engineered with an epoxy body for ruggedness and best suited for general purpose samples or for educational institutes where minimal maintenance is required.
Funktioner:
- Materiale: epoxy krop for robusthed
- pH-område: 0 til 14
- Temperaturområde: 0° til 90 °C
- Typereference: Ag/AgCl
- Kryds: Væge
- Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Anbefales til brug med:
9107BN& 9107WP = ATC for Orion A/A+ modeller 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720,&
920 9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC for Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star,& Versa
Stjernedimensioner:
110 x 12 mm, hættediameter: 16 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH/ATC Triode |
| Til brug med (applikation) | De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssonde har en gelfyldt elektrode med lav vedligeholdelse med indbygget ATC. Til mark- eller plantebrug. |
| Til brug med (udstyr) | Intrinsically Safe Meter modeller 261/266 |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH/ATC sonde, E DIN vandtæt stik |
| pH-område | 0 til 14 |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Kap | 16 mm |
| Vis mere |